707031
6-Methoxy-2-(tributylstannyl)pyrimidine
95%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.507
bp
293 °C
densidad
1.164 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1nccc(OC)n1
InChI
1S/C5H5N2O.3C4H9.Sn/c1-8-5-2-3-6-4-7-5;3*1-3-4-2;/h2-3H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
Clave InChI
HQUSEOSQVFRYQV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)