Merck
706736
Sigma-Aldrich
1-Allyl-3-methylbenzene
97%
Sinónimos:
3-Allyltoluene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12
Número de CAS:
Peso molecular:
132.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.511
bp
60 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
0.873 g/mL at 25 °C
grupo funcional
allyl
cadena SMILES
Cc1cccc(CC=C)c1
InChI
1S/C10H12/c1-3-5-10-7-4-6-9(2)8-10/h3-4,6-8H,1,5H2,2H3
Clave InChI
JVQAREFZPKBHPG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
140.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
60 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)