Merck
422371
Sigma-Aldrich
Vanadium(II) chloride
85%
Sinónimos:
Dichlorovanadium
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 107,00
5 G
US$ 373,00
US$ 107,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 107,00
5 G
US$ 373,00
About This Item
Fórmula lineal:
VCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
121.85
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 107,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
85%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: vanadium
densidad
3.09 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
Cl[V]Cl
InChI
1S/2ClH.V/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
ITAKKORXEUJTBC-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)