Merck
706345
Sigma-Aldrich
(2-Bromoethyl)diphenylsulfonium trifluoromethanesulfonate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H14BrF3O3S2
Número de CAS:
Peso molecular:
443.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
85-90 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
thioether
triflate
cadena SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.BrCC[S+](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14BrS.CHF3O3S/c15-11-12-16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-10H,11-12H2;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clave InChI
SAXNFOVPRAUGNK-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Reactant for:
  • Sulfinylation reactions
  • Cyclization reactions
  • Annulation reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)