Merck
706272
Sigma-Aldrich
Indium(III) tris(trifluoromethanesulfonimide)
Sinónimos:
In(NTf2)3, Indium(III) triflamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6F18InN3O12S6
Número de CAS:
Peso molecular:
955.26
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: indium
reagent type: catalyst
cadena SMILES
[In+3].FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3C2F6NO4S2.In/c3*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q3*-1;+3
Clave InChI
LBZQGHUURRSWEH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)