706264
Sodium 2-chloropropionate-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
97% (CP)
Formulario
powder
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[Na+].[13CH3][13CH](Cl)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C3H5ClO2.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1;
Clave InChI
RPOHBMAQTOJHKM-HCULJTSZSA-M
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)