Merck
705721
Sigma-Aldrich
trans-4,4′-Dibromostilbene
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H10Br2
Número de CAS:
Peso molecular:
338.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
209-214 °C
cadena SMILES
Brc1ccc(cc1)\C=C\c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C14H10Br2/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(16)10-6-12/h1-10H/b2-1+
Clave InChI
JEHMPNUQSJNJDL-OWOJBTEDSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)