705632
1,3-Dimethyluric acid-2,4,5,6-13C4-1,3,9-15N3
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Sinónimos:
1,3-Dimethyl-2,6,8-trihydroxypurine-2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C4C3H815N3NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
203.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom %
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C
cambio de masa
M+7
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[15N]1[13C](=O)[15N](C)[13C]2=[13C](NC(=O)[15NH]2)[13C]1=O
InChI
1S/C7H8N4O3/c1-10-4-3(8-6(13)9-4)5(12)11(2)7(10)14/h1-2H3,(H2,8,9,13)/i3+1,4+1,5+1,7+1,9+1,10+1,11+1
Clave InChI
OTSBKHHWSQYEHK-JCRQFRHWSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?