Merck
705500
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-2(3H)-benzoxazolone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4FNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
153.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
190-195 °C
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Fc1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C7H4FNO2/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(10)9-5/h1-3H,(H,9,10)
Clave InChI
XFHJMCQRLBZIDO-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)