Merck
376825
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
98%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 74,10
US$ 74,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 74,10
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(CF3)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
208.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 74,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.488 (lit.)
bp
42-44 °C/1.5 mmHg (lit.)
densidad
1.435 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
chloro
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-7-2-1-6(8(10,11)12)3-5(7)4-13/h1-4H
Clave InChI
OZZOJJJYKYKBNH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde may be used as reactant in the three-component reaction of 2-halogenated aromatic aldehydes, 1H-benzo[d]imidazol-5-amine and cyclohexane-1,3-diones to afford imidazoquinolinoacridinone derivatives.[1] It may be used in the gas-phase chemical derivatization of poly(tetrafluoroethylene) and poly(ethylene terephthalate) using gas plasma.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Domino synthesis of fused hexacyclic imidazoquinolinoacridinones catalyzed by CuI/l-proline.
Li C, et al.
Tetrahedron, 70(46), 8919-8924 (2014)
Surface chemical derivatization of plasma-treated PET and PTFE.
Markkula TK, et al.
Surface and Interface Analysis : SIA, 34(1), 583-587 (2002)