175900
o-Xylene-d10
99 atom % D
Sinónimos:
1,2-Dimethylbenzene-d10
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
técnicas
GC/MS: suitable
NMR: suitable
índice de refracción
n20/D 1.5016 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
mp
-25 °C (lit.)
densidad
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+10
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c(c1[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D
Clave InChI
CTQNGGLPUBDAKN-ZGYYUIRESA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
32 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?