Merck
705306
Sigma-Aldrich
Dicamba-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
3,6-Dichloro-2-methoxybenzoic acid-(ring-13C6)
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 3.510,00
10 MG
US$ 6.380,00
US$ 3.510,00
Fecha estimada de envío06 de abril de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 3.510,00
10 MG
US$ 6.380,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6C2H6Cl2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
226.99
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
US$ 3.510,00
Fecha estimada de envío06 de abril de 2025
Solicitar más información
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
assay
98% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
112-116  °C
mass shift
M+6
storage temp.
−20°C
SMILES string
CO[13c]1[13c](Cl)[13cH][13cH][13c](Cl)[13c]1C(O)=O
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c1-13-7-5(10)3-2-4(9)6(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChI key
IWEDIXLBFLAXBO-WBJZHHNVSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)