Merck
705144
Sigma-Aldrich
O-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-tosylhydroxylamine
97%
Sinónimos:
O-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-(toluenesulfonyl)hydroxylamine, O-TBS-N-tosylhydroxylamine, TsNHOTBDMS, TsNHOTBS
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H23NO3SSi
Número de CAS:
Peso molecular:
301.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
90-96 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NO[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H23NO3SSi/c1-11-7-9-12(10-8-11)18(15,16)14-17-19(5,6)13(2,3)4/h7-10,14H,1-6H3
Clave InChI
XWGSCRBSSWZLBD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)