Merck
495492
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethyl(2-propynyloxy)silane
97%
Sinónimos:
(1,1-Dimethylethyl)dimethyl(2-propyn-1-yloxy)silane, 1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-propyne, 3-(Dimethyl-tert-butylsiloxy)propyne, 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-propyne, 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)propyne, 3-tert-Butyldimethylsiloxy-1-propyne, Dimethyl(2-Propynyloxy)(tert-butyl)silane
Seleccione un Tamaño
5 ML
US$ 98,80
25 ML
US$ 342,00
US$ 98,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
US$ 98,80
25 ML
US$ 342,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CSi(CH3)2OCH2C≡CH
Número de CAS:
Peso molecular:
170.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 98,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.429 (lit.)
bp
40 °C/8 mmHg (lit.)
densidad
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC#C
InChI
1S/C9H18OSi/c1-7-8-10-11(5,6)9(2,3)4/h1H,8H2,2-6H3
Clave InChI
ZYDKYFIXEYSNPO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
tert-Butyldimethyl(2-propynyloxy)silane is an aliphatic terminal alkyne.
Aplicación
tert-Butyldimethyl(2-propynyloxy)silane may be used in the synthesis of (R)-2,3-pentadecadien-1-ol[1] and (S)-ethyl 5-(tert-butyldimethylsilyloxy)-2-hydroxy-2-phenylpent-3-ynoate.[2]
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
101.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
38.8 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Enantiocontrolled Synthesis of Tertiary α-Hydroxy-α-ynyl Esters by Dimethylzinc-Mediated Addition of Alkynes to α-Keto Esters.
Infante R, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 354(14-15), 2797-2804 (2012)
An Enantioselective Synthesis of (R)-5,6-Octadecadienoic Acid.
Yu Q and Ma S.
European Journal of Organic Chemistry, 2015(7), 1596-1601 (2015)
Artículos
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.