Merck
704059
Sigma-Aldrich
2,6-Bis((S)-4,5-dihydro-4-phenethyloxazol-2-yl)pyridine
97%
Sinónimos:
(S)-BnCH2-PyBox, (S,S)-2,6-Bis(4-benzylmethyl-2-oxazolin-2-yl)pyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H27N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
425.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]22/D −75, c = 1 in chloroform
mp
154-158 °C
grupo funcional
ether
phenyl
cadena SMILES
C(Cc1ccccc1)[C@H]2COC(=N2)c3cccc(n3)C4=N[C@@H](CCc5ccccc5)CO4
InChI
1S/C27H27N3O2/c1-3-8-20(9-4-1)14-16-22-18-31-26(28-22)24-12-7-13-25(30-24)27-29-23(19-32-27)17-15-21-10-5-2-6-11-21/h1-13,22-23H,14-19H2/t22-,23-/m0/s1
Clave InChI
IYRZZMJRGHERQU-GOTSBHOMSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Ligand for asymmetric Negishi cross-coupling of secondary allylic chlorides[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sunghee Son et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(9), 2756-2757 (2008-02-09)
Complementing previous advances in allylation chemistry, an effective nickel/Pybox catalyst for regioselective asymmetric Negishi cross-couplings of racemic secondary allylic chlorides with readily available organozinc halides has been developed. The method has been applied in two key steps of a formal