Merck
702978
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-cyanobenzoic acid
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H4BrNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
226.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
powder
mp
182-187 °C
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
nitrile
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(Br)cc(c1)C#N
InChI
1S/C8H4BrNO2/c9-7-2-5(4-10)1-6(3-7)8(11)12/h1-3H,(H,11,12)
Clave InChI
QJJKUQVSSJSXLJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)