Merck
702935
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethoxyphenylboronic acid neopentyl glycol ester
97%
Sinónimos:
2-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H21BO5
Peso molecular:
280.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
powder
mp
105-109 °C
SMILES string
COc1cc(OC)c(B2OCC(C)(C)CO2)c(OC)c1
InChI
1S/C14H21BO5/c1-14(2)8-19-15(20-9-14)13-11(17-4)6-10(16-3)7-12(13)18-5/h6-7H,8-9H2,1-5H3
InChI key
ALIYPFTURKMCNA-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)