Merck
702307
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3-iodo-7-azaindole
97%
Sinónimos:
5-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 113,00
US$ 113,00
Fecha estimada de envío17 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 113,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4BrIN2
Número de CAS:
Peso molecular:
322.93
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
US$ 113,00
Fecha estimada de envío17 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
assay
97%
form
powder
mp
234-239 °C
functional group
bromo
iodo
SMILES string
Brc1cnc2[nH]cc(I)c2c1
InChI
1S/C7H4BrIN2/c8-4-1-5-6(9)3-11-7(5)10-2-4/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
GIPGJYARDOQGDJ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pavel Štarha et al.
PloS one, 10(8), e0136338-e0136338 (2015-08-27)
The cis-[PtCl2(naza)2] complexes (1-3) containing monosubstituted 7-azaindole halogeno-derivatives (naza), showed significantly higher activity than cisplatin towards ovarian carcinoma A2780, its cisplatin-resistant variant A2780R, osteosarcoma HOS, breast carcinoma MCF7 and cervix carcinoma HeLa cell lines, with the IC50 values of 3.8