Merck
700002
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-phenylpyrimidine
97%
Sinónimos:
4-Phenylpyrimidin-2-amine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9N3
Número de CAS:
Peso molecular:
171.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
162-164 °C
grupo funcional
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1nccc(n1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H9N3/c11-10-12-7-6-9(13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,11,12,13)
Clave InChI
DMEGQEWPMXDRMO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)