Merck
699454
Sigma-Aldrich
5-(Morpholinomethyl)-2-thiopheneboronic acid pinacol ester
95%
Sinónimos:
4-[[5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-thienyl]methyl]-morpholine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H24BNO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
309.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
solid
mp
91-96 °C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CN3CCOCC3)s2
InChI
1S/C15H24BNO3S/c1-14(2)15(3,4)20-16(19-14)13-6-5-12(21-13)11-17-7-9-18-10-8-17/h5-6H,7-11H2,1-4H3
InChI key
CNLWVADWZRQAFZ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c