476099
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
97%
Sinónimos:
1-Isothiocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene, 1-Isothiocyanato-4-trifluoromethylbenzene, p-Trifluoromethylphenyl isothiocyanate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
bp
81 °C/11 mmHg (lit.)
mp
39-43 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
isothiocyanate
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C8H4F3NS/c9-8(10,11)6-1-3-7(4-2-6)12-5-13/h1-4H
Clave InChI
DQEVDFQAYLIBRD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?