Merck
698261
Sigma-Aldrich
Tris(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H33O3P
Número de CAS:
Peso molecular:
436.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
174-179 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
COc1c(C)cc(cc1C)P(c2cc(C)c(OC)c(C)c2)c3cc(C)c(OC)c(C)c3
InChI
1S/C27H33O3P/c1-16-10-22(11-17(2)25(16)28-7)31(23-12-18(3)26(29-8)19(4)13-23)24-14-20(5)27(30-9)21(6)15-24/h10-15H,1-9H3
Clave InChI
BDGUINGZRGNLPD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Catalyst for carbocyanation of alkynes
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)