Merck
69806
Sigma-Aldrich
(+)-tert-Butyl D-lactate
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H14O3
Número de CAS:
Peso molecular:
146.18
Beilstein:
1722069
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Formulario
crystals
actividad óptica
[α]20/D +7.3±0.5°, c = 1.7% in methylene chloride
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
mp
38-42 °C
grupo funcional
ester
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@H](O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H14O3/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4/h5,8H,1-4H3/t5-/m1/s1
Clave InChI
IXXMVXXFAJGOQO-RXMQYKEDSA-N
Categorías relacionadas
Otras notas
Chiral building block; synthesis of depsipeptides by reaction with amino acid derivs.[1][2]; Hydroxy-group activation and substitution reaction[3]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
U. Schmidt et al.
Synthesis, 475-475 (1988)
H. Kunz et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 84, 798-798 (1984)
H.C. Nung et al.
Tetrahedron Letters, 33, 2629-2629 (1992)
Wei-He Qian et al.
International journal of molecular medicine, 44(2), 569-581 (2019-06-08)
Alcoholic hepatitis (AH) is a fatal inflammatory syndrome with no effective treatments. Intestinal injury and intestinal endotoxemia (IETM) contribute greatly in the development of AH. MicroRNAs (miRNAs/miRs) have been reported to affect intestinal injury. The present study aims to investigate