Merck
697850
Sigma-Aldrich
Methyl 6-fluoropyridine-3-carboxylate
97%
Sinónimos:
Methyl 6-fluoronicotinate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6FNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
155.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
flakes
mp
48-52 °C
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(F)nc1
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-11-7(10)5-2-3-6(8)9-4-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
HLYBWNNPVXFCPZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
210.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
98.9 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)