Merck
697443
Sigma-Aldrich
1-(Phenylsulfonyl)indole-2-boronic acid MIDA ester
96%
Sinónimos:
1-(Phenylsulfonyl)indole-2-boronic acid, methyliminodiacetic acid anhydride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H17BN2O6S
Número de CAS:
Peso molecular:
412.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
Formulario
powder
mp
159-165 °C
cadena SMILES
C[N]12CC(=O)O[B]1(OC(=O)C2)c3cc4ccccc4n3S(=O)(=O)c5ccccc5
InChI
1S/C19H17BN2O6S/c1-21-12-18(23)27-20(28-19(24)13-21)17-11-14-7-5-6-10-16(14)22(17)29(25,26)15-8-3-2-4-9-15/h2-11H,12-13H2,1H3
Clave InChI
MESWPWMZFWLPMN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Excludes solvent of crystallization. May contain up to 1.2 mole equivalence DMSO
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pawel Strzelczyk et al.
Scientific reports, 10(1), 17516-17516 (2020-10-17)
The mechanism of catalysis by the L-glutaminase-asparaginase from Pseudomonas 7A (PGA) was investigated using structural, mass spectrometry, and kinetic data. We had previously proposed mechanism of hydrolysis of L-Asn by the type II L-asparaginase from E. coli (EcAII), but that