697273
N,N′,N′′-Tri-Boc-guanidine
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
190-196 °C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N\C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H29N3O6/c1-14(2,3)23-11(20)17-10(18-12(21)24-15(4,5)6)19-13(22)25-16(7,8)9/h1-9H3,(H2,17,18,19,20,21,22)
Clave InChI
XZGNHTJSFCBWHG-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)