696846
3-(Dimethylaminomethyl)-7-azaindole
97%
Sinónimos:
7-Azagramine, 7-Azagramine; 3-(Dimethylaminomethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine, Dimethyl-(1H-pyrrolo[2,3-b]-3-pyridinylmethyl)amine
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
144-149 °C
functional group
amine
SMILES string
CN(C)Cc1c[nH]c2ncccc12
InChI
1S/C10H13N3/c1-13(2)7-8-6-12-10-9(8)4-3-5-11-10/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
RFLCFQLBXWLHKX-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)