696579
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid
≥95%
Sinónimos:
(2-Fluoropyridin-3-yl)boronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5BFNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
140.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
mp
274-283 °C
cadena SMILES
OB(O)c1cccnc1F
InChI
1S/C5H5BFNO2/c7-5-4(6(9)10)2-1-3-8-5/h1-3,9-10H
Clave InChI
YUHZIUAREWNXJT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in:
Additionally used as a precursor to biologically active molecules including:
- Heterocyclization eith α-oxocarboxylic acids
- Suzuki-Miyaura coupling reactions
Additionally used as a precursor to biologically active molecules including:
- Heteroaryl benzylureas with glycogen synthase kinase 3 inhibitory activity
- Carboxyindoles with HCV NS5B polymerase inhibitory activity
- Pyrazolyl- and thienyl-aminohydantoins with BACE1 inhibitory activity
Otras notas
May contain varying amounts of anhydride
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?