Merck
696528
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-butenylboronic acid pinacol ester
96%
Sinónimos:
2-(3-Methyl-but-2-enyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,3-Dimethylallylboronic acid pinacol ester
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 529,00
US$ 529,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 529,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H21BO2
Número de CAS:
Peso molecular:
196.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 529,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4395
bp
42-45 °C/0.6 mmHg
densidad
0.885 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C\C(C)=C\CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C11H21BO2/c1-9(2)7-8-12-13-10(3,4)11(5,6)14-12/h7H,8H2,1-6H3
Clave InChI
QXDMQRNIDKVRCN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
170.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
76.7 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)