Merck
570214
Sigma-Aldrich
trans-2-Phenylvinylboronic acid pinacol ester
Sinónimos:
(E)-4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-phenylvinyl)-1,3,2-dioxaborolane, (E)-4,4,5,5-Tetramethyl-2-styryl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-((E)-2-phenylethenyl)-1,3,2-dioxaborolane, trans-2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)styrene, trans-2-Styreneboronic acid pinacol ester
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 88,90
US$ 88,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 88,90
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH=CHBO2C2(CH3)4
Número de CAS:
Peso molecular:
230.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 88,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
mp
27-33 °C (lit.)
Nivel de calidad
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
[H]\C(B1OC(C)(C)C(C)(C)O1)=C(\[H])c2ccccc2
InChI
1S/C14H19BO2/c1-13(2)14(3,4)17-15(16-13)11-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-11H,1-4H3/b11-10+
Clave InChI
ARAINKADEARZLZ-ZHACJKMWSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Oxidative coupling reactions catalyzed by areneruthenium
  • Cycloaddition reactions
  • Preparation of allyl vinyl ethers via Cu-catalyzed coupling with alcohols
  • Preparation of 5-vinyl-3-pyridinecarbonitriles as PKCθ inhibitors
  • Diastereoselective addition to zincated hydrazones and stereospecific trapping of boron/zinc bimetallic intermediates by carbon electrophiles
  • Regioselective and stereoselective Pd-catalyzed chelate-controlled intermolecular oxidative Heck reactions
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)