693677
Thulium
foil, size 25 mm × 25 mm × 1 mm, 99.9% trace rare earth metals basis
Sinónimos:
Thulium-169
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.9% trace rare earth metals basis
Formulario
foil
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: thulium
resistividad
90 μΩ-cm, 20°C
tamaño
25 mm × 25 mm × 1 mm
bp
1950 °C (lit.)
mp
1545 °C (lit.)
densidad
9.332 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Tm]
InChI
1S/Tm
Clave InChI
FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.