Merck
692778
Sigma-Aldrich
(R,R)-DACH-naphthyl trost ligand
95%
Sinónimos:
(1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane-N,N′-bis(2-diphenylphosphino-1-naphthoyl)
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 173,00
1 G
US$ 661,00
US$ 173,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 173,00
1 G
US$ 661,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C52H44N2O2P2
Número de CAS:
Peso molecular:
790.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 173,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
95%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D +69.0°, c = 1 in methanol
mp
224-231 °C
grupo funcional
amide
phosphine
cadena SMILES
O=C(N[C@@H]1CCCC[C@H]1NC(=O)c2c(ccc3ccccc23)P(c4ccccc4)c5ccccc5)c6c(ccc7ccccc67)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/C52H44N2O2P2/c55-51(49-43-29-15-13-19-37(43)33-35-47(49)57(39-21-5-1-6-22-39)40-23-7-2-8-24-40)53-45-31-17-18-32-46(45)54-52(56)50-44-30-16-14-20-38(44)34-36-48(50)58(41-25-9-3-10-26-41)42-27-11-4-12-28-42/h1-16,19-30,33-36,45-46H,17-18,31-32H2,(H,53,55)(H,54,56)/t45-,46-/m1/s1
Clave InChI
VXFKMKXTPXVEMU-AWSIMMLFSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Asymmetric allylic alkylation ligand.[1][2][3][4]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Trost, B.M. et al.
Journal of the American Chemical Society, 124, 11616-11616 (2004)
Asymmetric Transition Metal-Catalyzed Allylic Alkylations.
Barry M. Trost et al.
Chemical reviews, 96(1), 395-422 (1996-02-01)
Trost, B.M. et al.
Aldrichimica Acta, 40, 59-59 (2007)
Asymmetric transition-metal-catalyzed allylic alkylations: applications in total synthesis.
Barry M Trost et al.
Chemical reviews, 103(8), 2921-2944 (2003-08-14)
Artículos
Trost group pioneers C-2 symmetric ligands for rapid chiral product synthesis in asymmetric catalytic reactions.