Merck
692514
Sigma-Aldrich
(R)-RuCl[p-Cymene)(H8-BINAP)]Cl
Sinónimos:
Chloro[R−(+)−2,2′−bis(diphenylphosphino)−5,5′,6,6′,7,7′,8,8′−octahydro−1,1′−binaphthyl](pcymene)ruthenium(ΙΙ)chloride
About This Item
Fórmula lineal:
[C54H54ClP2Ru]+Cl−
Número de CAS:
Peso molecular:
936.93
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Cl-].Cl[Ru+].C[C]1[CH][CH][C]([CH][CH]1)C(C)C.C2CCc3c(C2)ccc(P(c4ccccc4)c5ccccc5)c3-c6c7CCCCc7ccc6P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/C44H40P2.C10H14.2ClH.Ru/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;/h1-12,19-26,29-32H,13-18,27-28H2;4-8H,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
RDVYAXZMACLMGN-UHFFFAOYSA-L
Información legal
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago