Merck
692131
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2,6-bis(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride
97%
Sinónimos:
2,6-Bis(hydroxymethyl)pyridin-3-ol hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10ClNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
191.61
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
142-147 °C
functional group
hydroxyl
SMILES string
Cl.OCc1ccc(O)c(CO)n1
InChI
1S/C7H9NO3.ClH/c9-3-5-1-2-7(11)6(4-10)8-5;/h1-2,9-11H,3-4H2;1H
InChI key
VHNMNLDSAYYRHC-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)