665193
Lanthanum(III) isopropoxide
98%
Sinónimos:
Lanthanum isopropylate, Lanthanum(III) tri-isopropoxide, Tris(isopropoxy)lanthanum(III)
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: lanthanum
reagent type: catalyst
cadena SMILES
CC(C)O[La](OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.La/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
Clave InChI
SORGMJIXNUWMMR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Shibasaki's research focuses on novel asymmetric catalytic systems for streamlined synthesis of enantioenriched chiral building blocks.