Merck
692123
Sigma-Aldrich
3-(3,5-Dichlorophenyl)propanoic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8Cl2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
219.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
56-60 °C
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadena SMILES
OC(=O)CCc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C9H8Cl2O2/c10-7-3-6(1-2-9(12)13)4-8(11)5-7/h3-5H,1-2H2,(H,12,13)
Clave InChI
GQICJNXGCGRFBA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)