Merck
691151
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethoxy-2-methylimidazolium hexafluorophosphate
98%, complies for IR spectroscopy
Sinónimos:
(OMe)2MeIm-PF6
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11F6N2O2P
Número de CAS:
Peso molecular:
288.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0% (13C-NMR)
≥98.0% (31P-NMR)
98%
Formulario
solid
mp
123 °C
idoneidad
complies for IR spectroscopy
cadena SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.COn1cc[n+](OC)c1C
InChI
1S/C6H11N2O2.F6P/c1-6-7(9-2)4-5-8(6)10-3;1-7(2,3,4,5)6/h4-5H,1-3H3;/q+1;-1
Clave InChI
JZRQUSXLKTZBJU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Ionic liquid and NHC precatalyst[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
N,N-Di(alkoxy)imidazolium salts: new patent-free ionic liquids and NHC-precatalysts
Laus, G., et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 62, 295-308 (2007)