Merck
689084
Sigma-Aldrich
2-(4-Benzyl-1-piperazinyl)-1-phenylethanone dihydrobromide
96%
Sinónimos:
α-(4-Benzylpiperazinyl)acetophenone dihydrobromide, N-Benzoylmethyl-N′-benzylpiperazine dihydrobromide
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 183,00
US$ 183,00
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 183,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H22N2O · xHBr
Número de CAS:
Peso molecular:
294.39 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
US$ 183,00
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
≥95.5% (HPLC)
96%
form
powder
impurities
≤5.0% water
functional group
ketone
phenyl
SMILES string
Br.O=C(CN1CCN(CC1)Cc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H22N2O.BrH/c22-19(18-9-5-2-6-10-18)16-21-13-11-20(12-14-21)15-17-7-3-1-4-8-17;/h1-10H,11-16H2;1H
InChI key
BYGQOUUMIHHYAW-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)