687715
p-Tolyl diiodomethyl-13C sulfone
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
95% (CP)
Formulario
solid
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CC1=CC=C(S(=O)([13C](I)I)=O)C=C1
InChI
1S/C8H7I2O2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)13(11,12)8(9)10/h2-5H,1H3/i8+1
Clave InChI
NIERGPOMYDWQNZ-VJJZLTLGSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Gastro-intestinal system,Thyroid
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)