Merck
687626
Sigma-Aldrich
3-Carboxyadamantane-1-acetic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H18O4
Número de CAS:
Peso molecular:
238.28
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
powder
mp
91-95 °C
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C[C@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)CC(C3)(C2)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O4/c14-10(15)6-12-2-8-1-9(3-12)5-13(4-8,7-12)11(16)17/h8-9H,1-7H2,(H,14,15)(H,16,17)/t8-,9+,12-,13-
InChI key
YQXJBYAQGPMUEP-PUKADYQLSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)