Merck
686808
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-1-ethynylboronic acid pinacol ester
90%
Sinónimos:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(phenylethynyl)-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H17BO2
Número de CAS:
Peso molecular:
228.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
90%
Formulario
crystals
mp
49-68 °C
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)C#Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H17BO2/c1-13(2)14(3,4)17-15(16-13)11-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-9H,1-4H3
Clave InChI
VEIORNIWTVJLCN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)