686654
Polyester-32-hydroxyl-1-carboxyl bis-MPA dendron, generation 5
≥97%
Sinónimos:
dendron-G5-Carboxyl-OH
About This Item
Productos recomendados
descripción
hydroxyl surface groups
Nivel de calidad
Ensayo
≥97%
Formulario
powder (lyophilized)
mol peso
generation 5
Características
focal point carboxylic acid
nº de grupos superficiales
32
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>212.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 100 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.