Merck
767301
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 4 hydroxyl, 1 acetylene
generation 2, 95%
Sinónimos:
bisMPA dendrimer, bisMPA dendron
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 650,00
US$ 650,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 650,00
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 650,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
descripción
hydroxyl surface groups
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
mol peso
generation 2
Características
focal point acetylene
nº de grupos superficiales
4
mp
101-105 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(CO)(CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCC#C
InChI
1S/C18H28O10/c1-5-6-26-15(25)18(4,11-27-13(23)16(2,7-19)8-20)12-28-14(24)17(3,9-21)10-22/h1,19-22H,6-12H2,2-4H3
Clave InChI
OENNSQAEPFFGAD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
calculated mol. wt. 404.4
Aplicación
Acetylene dendrons can be coupled to azide functional molecules such as carbohydrates, fluorescent dyes and polymers.
Otras notas
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methtyl)propionic acid
Información legal
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)