Merck
686433
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-bromobenzoic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6BrNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
216.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
226-230 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Nc1cc(ccc1Br)C(O)=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Clave InChI
TZFJADFQEBASQU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)