Merck
684554
Sigma-Aldrich
2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-6-bromonaphthalene
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H21BrOSi
Peso molecular:
337.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
61-64 °C
cadena SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc2cc(Br)ccc2c1
InChI
1S/C16H21BrOSi/c1-16(2,3)19(4,5)18-15-9-7-12-10-14(17)8-6-13(12)11-15/h6-11H,1-5H3
Clave InChI
SSFFBVWGOVGZJB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)