Merck
683477
Sigma-Aldrich
2-Acetylbenzothiophene
97%
Sinónimos:
1-Benzo[b]thiophen-2-yl-ethanone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8OS
Número de CAS:
Peso molecular:
176.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
86-90 °C
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CC(=O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H8OS/c1-7(11)10-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-6H,1H3
Clave InChI
SGSGCQGCVKWRNM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Starter in benzothiophene chemistry.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Heterocycles, 45, 1363-1363 (1997)