Merck
683116
Sigma-Aldrich
Chiralyst P294
Umicore
Sinónimos:
(Acetylacetonato)(norbornadiene)rhodium(I), Acetylacetonatonorbornadienerhodium(I), Norbornadiene(acetylacetonato)rhodium, (Acetylacetonato)(bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene)rhodium(I)
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 451,00
US$ 451,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 451,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H15O2Rh
Número de CAS:
Peso molecular:
294.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 451,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
176-178 °C (lit.)
cadena SMILES
C1C2C=CC1C=C2.CC(=O)\C=C(\C)O[Rh]
InChI
1S/C7H8.C5H8O2.Rh/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;1-4(6)3-5(2)7;/h1-4,6-7H,5H2;3,6H,1-2H3;/q;;+1/p-1/b;4-3-;
Clave InChI
IIQPRGKBFZGPIB-LWFKIUJUSA-M
Información legal
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.