Merck
682403
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate-1,2-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO13CH213CO2CH2CH3
Peso molecular:
132.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
mol peso
132.12 (atom % calculation)
bp
181 °C
mp
-43 °C
densidad
1.045 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
CCO[13C](=O)[13CH2]C(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i4+1,6+1
Clave InChI
XYIBRDXRRQCHLP-UHJUODCXSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
183.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
84.4 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)