Merck
164100
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate sodium salt
Sinónimos:
Ethyl sodioacetoacetate, Ethyl sodium acetoacetate, Sodium ethyl acetoacetate
Seleccione un Tamaño
50 G
US$ 152,00
US$ 152,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
US$ 152,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C(ONa)=CHCO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
152.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 152,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
90-110% (perchloric acid titration)
Formulario
powder, crystals or chunks
idoneidad de la reacción
core: sodium
impurezas
≤10% Acetic acid sodium salt
mp
168 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].CCOC(=O)\C=C(/C)[O-]
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-3-9-6(8)4-5(2)7;/h4,7H,3H2,1-2H3;/q;+1/p-1/b5-4+;
Clave InChI
RYLPINAPVLRJBZ-FXRZFVDSSA-M
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)