Merck
681121
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-methylphenol
97%
Sinónimos:
4-Bromo-o-cresol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7BrO
Número de CAS:
Peso molecular:
187.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
63-67 °C
cadena SMILES
Cc1cc(Br)ccc1O
InChI
1S/C7H7BrO/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,9H,1H3
Clave InChI
IWJGMJHAIUBWKT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)